missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p16INK4 with control Mouse anti-Human, FITC, Clone: G175-1239, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 556560
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Flow Cytometry
Specifikationer
| p16INK4 with control | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| FITC Mouse Anti-Human p16 (100 tests), FITC Mouse IgG1, κ Isotype Control (100 tests) | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| G175-1239 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Human |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering