Läs mer
15a-Acetoxy-18-methyl-4-estren-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 15alpha-Acetoxy-18-methyl-4-estren-3,17-dione |
| CAS | 104933-97-3 |
| Molekylformel | C21H28O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 13-Ethyl-18,19-dinorpregna-3,17-dione-4-ene-15-acetoxyl, (8R,9S,10R,13S,14S,15S)-13-Ethyl-3,17-dioxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-15-yl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-3-21-9-8-16-15-7-5-14(23)10-13(15)4-6-17(16)20(21)18(11-19(21)24)25-12(2)22/h10,15-18,20H,3-9,11H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18-,20+,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1[C@H](CC2=O)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,15S)-13-ethyl-3,17-dioxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-15-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.44 |
| Formel vikt | 344.1988 |