Läs mer
15Beta-OH Gibberellin A3 Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30400103
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30400103 1 mg
1 options
Produktkod. 30400103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3774451MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 15beta-OH Gibberellin A3 Methyl Ester
CAS 105593-24-6
Molekylformel C20H24O7
Kvantitet 1 mg
Synonym (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,9beta,10beta)-2,4a,7,9-Tetrahydroxy-1-methyl-8-methylene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone 10-Methyl Ester, 4a,1-(Epoxymethano)-7,9a-methanobenz[a]azulene Gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid Derivative, (1S,2S,4aR,4bR,7S,9aR,10S)-Methyl 2,7,9-Trihydroxy-1-methyl-8-methylene-13-oxo-1,2,4b,5,6,7,8,9,10,10a-decahydro-4a,1-(epoxymethano)-7,9a-methanobenzo[a]azulene-10-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C20H24O7/c1-9-14(22)19-8-18(9,25)6-4-10(19)20-7-5-11(21)17(2,16(24)27-20)13(20)12(19)15(23)26-3/h5,7,10-14,21-22,25H,1,4,6,8H2,2-3H3/t10-,11+,12-,13?,14?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1C2[C@@]3(C)[C@@H](O)C=C[C@@]2(OC3=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]14C(O)C5=C
Molekylvikt (g/mol) 376.4
Formel vikt 376.1522