Läs mer
Thermo Scientific™ 15 ml Nunc Koniska rör eller filtreringsanordningar Adaptrar för Fiberlite F13-14x50cy Rotor och F15-8x50cy Rotor
Beskrivning
Rymmer 15 ml Nunc koniska rör eller filtreringsanordningar i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter för filtreringsenheter |
| Typ av rör | Konisk |
| Kapacitet | 15 mL |
| För användning med (utrustning) | Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer |
| Beskrivning | 15 ml Nunc Adapter för koniskt rör eller filtreringsanordningar |
| Rörstorlek | 15 mL |