Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvlock, svart, 15-425 gänga
Produktkod. p-7113883 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Skruvkork med stängt topplock
Skruvlock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11834980
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 15 mm PP-skruvlock
  • Svart
  • 15-425 tråd
  • Höjd: 9,75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 9.75 mm
Kvantitet 100
Typ Skruvlock för mitthål
Stängningsstorlek ND15