Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 15-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11824990 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Rött, Svart
Röd, Vit, Svart, White, Black
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11824990
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer P
  • 15 mm
  • Kombinationstätning
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Öppen topp
  • 15-425 tråd
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Typ Skruvlock
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato