Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvtätning, svart, mitthål, 15-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grå, Rött, Svart
Röd, Vit, Svart, White, Black
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Röd, Vit, Svart, White, Black |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropylene |
| Förslits | Yes |
| För användning med (applikation) | Storage |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1,3 mm |
| Typ | Screw Cap |
| Stängningsstorlek | 15-425 |