Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 15-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 10530631 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Grå, Rött
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) unitSize
10530631 Röd-orange, Genomskinlig, Svart Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
11804990 Rött, Vitt, Svart Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
11814990 Svart, Grå, Rött PTFE/Butyl 1,6 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10530631
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 15 mm
  • Kombinationstätning
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Stängd topp,
  • Skruv 15-425
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Produkttyp Skruvlock