Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 15-425 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Grå, Rött
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1.3 mm
1.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Rött, Vitt, Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Skruvlock |