Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm PP skruvtätning, svart, sluten topp, 15-425 gänga, monterad septum
Produktkod. 11814990 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Röd-orange, Genomskinlig, Svart
Rött, Vitt, Svart
Svart, Grå, Rött
Material (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11814990 Svart, Grå, Rött PTFE/Butyl 1,6 mm Paket med 1000
10530631 Röd-orange, Genomskinlig, Svart Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
11804990 Rött, Vitt, Svart Silikon/PTFE 1,3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11814990
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer.
  • 15 mm
  • Kombinationstätning
  • PP
  • Skruvlock
  • Svart
  • Stängd topp,
  • Skruv 15-425
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Svart, Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Polypropen
För användning med (applikation) Förvaring
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Stängningsstorlek 15 mm
För användning med (utrustning) 15-425 Flaskor med skruvgänga
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttyp Skruvlock