Läs mer
Fisherbrand™ 15 mm Vial Kit, 15-425 gänga, klart glas, , 8mL, PP skruvlock, stängd topp, Butyl/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 8.9 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 15-425 |
| Visa mer |