Läs mer
(15S)-Latanoprost, TRC
Produktkod. 30040388
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30040388 50 mg
1 options
Produktkod. 30040388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17728550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate
CAS 145773-22-4
Molekylformel C26 H40 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoate, (15S)-Latanoprost, Latanoprost Related Compound B (USP)
InChI formel InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
LEDER CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3S)-3-hydroxy-5-fenylpentyl]cyklopentyl]hept-5-enoat
Molekylvikt (g/mol) 432.59
Formel vikt 432.2876