Läs mer
16,17-Dehydro Capsaicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16,17-Dehydro Capsaicin |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,20H,1,4-5,7,9,13H2,2-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| Formel vikt | 303.1834 |