Läs mer
16,17Alpha-Epoxypregnenolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16,17alpha-Epoxypregnenolone |
| CAS | 974-23-2 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 16alpha,17-Epoxy-3beta-hydroxypregn-5-en-20-one, 16alpha,17alpha-Epoxy-3beta-hydroxy-5-pregnen-20-one, 16alpha,17alpha-Epoxypregn-5-en-3beta-ol-20-one, 16alpha,17alpha-Epoxypregnenolone, 16alpha,17alpha-Oxidopregnenolone, 3beta-Hydroxy-16alpha,17alpha-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16alpha,17alpha-epoxy-3beta-ol-20-one, NSC 122401 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h4,14-18,23H,5-11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]12O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vikt | 330.2195 |