Läs mer
Fisherbrand™ 16,8 mm Septum för SCHOTT Skruvlock
Produktkod. 11834990 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Grädde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11834990 Beige, Grädde Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11834990
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • 55° strand A
  • Hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Grädde
Diameter (metrisk) Yttre 16.8 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm