Läs mer
16-Bromo-13-ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16-Bromo-13-ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10)-trien-17-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 171035-03-3 |
| Molekylformel | C22H29BrO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29BrO3/c1-3-21-9-8-17-16-7-5-15(24-2)12-14(16)4-6-18(17)19(21)13-20(23)22(21)25-10-11-26-22/h5,7,12,17-20H,3-4,6,8-11,13H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20?,21+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC(Br)C25OCCO5 |
| IUPAC-namn | (8'R,9'S,13'S,14'S)-16'-bromo-13'-ethyl-3'-methoxyspiro[1,3-dioxolane-2,17'-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene] |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.37 |
| Formel vikt | 420.13 |