missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime, Mikromol™
Beskrivning
16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| CAS | 2174-13-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H33 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO3/c1-14(24-26)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21,26H,6,8-13H2,1-4H3/b24-14-/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4\C(=N/O)\C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-[(Z)-N-hydroxy-C-methylcarbonimidoyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?