missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16-Epi-deacetyl-fusidic Acid, TRC

Produktkod. 30011572
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011572 250 mg
30009517 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE583000250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5951-83-7
Molekylformel C29 H46 O5
Molekylvikt (g/mol) 474.6725
Synonym 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3,11,16-trihydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-, 16-Epifusidic acid, deacetyl- (7CI), 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16α-trihydroxy-, (Z)- (8CI), (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-3,11,16-Trihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-Epideacetylfusidic acid, NSC 319631, ent-(17Z)-3β,11β,16β-Trihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-epi-Deacetylfusidic acid
IUPAC-namn (2Z)-6-methyl-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16R)-3,11,16-trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]hept-5-enoic acid
LEDER C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](O)C[C@]34C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16-epi-Deacetylfusidic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H46O5/c1-16(2)8-7-9-18(26(33)34)24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)32/h8,17,19-23,25,30-32H,7,9-15H2,1-6H3,(H,33,34)/b24-18-/t17-,19-,20-,21+,22+,23+,25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formel vikt 474.3345
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.