missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16-Epiestriol, TRC

Produktkod. 30133137
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133137 5 mg -
30041047 2.5 mg 2.5mg
30041042 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5865005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 547-81-9
Molekylformel C18 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16β,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17β-triol (8CI), (16β,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, 16β,17β-Estriol, 16β-Hydroxyestradiol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16-Epiestriol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 288.1725
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.