missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16-Epiestriol, Ultra Pure (contains less than 0.3% Estriol), TRC

Produktkod. 30376099
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376099 2.5 mg
30372287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376099 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5865012.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 547-81-9
Molekylformel C18 H24 O3
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,16beta,17beta-triol, Estriol Imp. F (EP), 16-epi-Estriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, (16β,17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17-triol (7CI), Estra-1,3,5(10)-triene-3,16β,17β-triol (8CI), (16β,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 16-Epiestratriol, 16-Epiestriol, 16β,17β-Estriol, 16β-Hydroxyestradiol, Actriol, Epiestriol, Epioestriol, NSC 26646
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,16S,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16-Epiestriol
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 288.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.