Läs mer
16-Hydroxyhexadecanoinsyra, 97 %
Produktkod. 11315139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11315139 1 g 1g
11325139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17845.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 506-13-8 | C16H32O3 | 272,429 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 506-13-8
Molekylformel C16H32O3
Molekylvikt (g/mol) 272.429
MDL-nummer MFCD00002750
InChI-nyckel UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
PubChem CID 10466
ChEBI CHEBI:55328
IUPAC-namn 16-hydroxihexadekansyra
LEDER C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 16-Hydroxyhexadecanoic acid
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Linjär formel HO(CH2)15CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 1783998
Formel vikt 272.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.