missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16-Hydroxyhexadecanoic acid, 98%, ACROS Organics™

Produktkod. 10761451 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10761451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10761451 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175900010

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16-Hydroxyhexadecanoic acid
CAS 506-13-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 95°C to 99°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C16H32O3
Linjär formel HO(CH2)15CO2H
MDL-nummer MFCD00002750
Kvantitet 1 g
Beilstein 03, 362
Synonym juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
InChI-nyckel UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
IUPAC-namn 16-hydroxyhexadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 272.429
PubChem CID 10466
ChEBI CHEBI:55328
Formel vikt 272.42
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.