Läs mer
16-Keto 17Beta-Estradiol, TRC
Produktkod. 30403006
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403006 10 mg
30398732 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30403006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK18875010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 566-75-6
Molekylformel C18H22O3
Molekylvikt (g/mol) 286.37
Synonym 16-Oxoestradiol
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-16-one
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@H]2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 16-Keto 17beta-Estradiol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 286.1569