Läs mer
16-metanetiosulfonylhexadekaninsyra, TRC
Produktkod. 30480790
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480790 10 mg
30466000 5 mg
30473023 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25994010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 887406-81-7
Molekylformel C17 H34 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 366.58
IUPAC-namn 16-metylsulfanylsulfonylhexadekanoinsyra
LEDER CSS(=O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H34O4S2/c1-22-23(20,21)16-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formel vikt 366.1899