missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester |
| CAS | 5129-61-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 16-Methylheptadecanoic acid-methyl ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H38 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Heptadecanoic acid, 16-methyl-, methyl ester, Methyl 16-methylheptadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21-3/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(C)C |
| IUPAC-namn | methyl 16-methylheptadecanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?