Läs mer
16-Oxoestradiol, Mikromol™
Beskrivning
16-Oxoestradiol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16-Oxoestradiol |
| CAS | 566-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 16-Oxoestradiol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 16-Oxoestradiol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@H]2O |
| Visa mer |