Läs mer
Gilac™ 16-racks vagn i rostfritt stål
Produktkod. 17928761
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
200 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17928761 200 kg
1 options
Produktkod. 17928761 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G194595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13089.12 SEK
    8659.40 SEK / Paket med 1
    Save 4429.72 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
16-ställs vagn i rostfritt stål är kompatibel med 9, 14 och 15 L degbehållare och 10, 20 och 13 L delande degbehållare.
  • Rostfri vagn med 16 ställ.
  • Kompatibel med 9, 14 och 15 L degbehållare och 10, 20 och 13 L delande degbehållare.
  • Rostfritt stål rekommenderas i fuktiga miljöer (inga lagerskador även i närvaro av vatten).
  • Utrustad med 4 svängbara hjul inklusive 2 hjul med bromsar, för ökad rörlighet.
  • Höjd mellan stativen: 92 mm.
  • Max belastning: 200 kg.
Specifikationer
Typ Vagn
Håller Degbehållare
Bärande kapacitet (engelska) 440 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 200 kg
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) degbehållare (9, 14 och 15 l) och delande degbehållare (10, 20 och 13 l)