Läs mer
Electronic Handheld Crimper for 20mm Flip-off Crim
Brand:  Thermo Scientific 60180-ECR20FO
11175.90 SEK valid until 2026-08-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28036" för att få ditt kampanjpris.
Electronic Handheld Crimper for 20mm Flip-off Crimp Caps
Produktkod. 16450955
  • 11764.11 SEK / Paket med 1
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-08-2026