Läs mer
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, MedChemExpress
Produktkod. 16475467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475467 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16475467 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYZ0548
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester; Methyl protocatechuate) is a major metabolite of antioxidant polyphenols found in green tea. Antioxidant and anti-inflammatory effect.
Methyl 3,4-dihydroxybenzoate (Protocatechuic acid methyl ester
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
CAS 2150-43-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 50 mg
Synonym Protocatechuic acid methyl ester Methyl protocatechuate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM)
LEDER O=C(OC)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 99.26%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death