missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SLC25A3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16886793 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
Förpackningsstorlek:
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16886793 20 μL 20µL
16876793 150 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16886793 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 104201AP20UL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene catalyzes the transport of phosphate into the mitochondrial matrix, either by proton cotransport or in exchange for hydroxyl ions. The protein contains three related segments arranged in tandem which are related to those found in other characterized members of the mitochondrial carrier family. Both the N-terminal and C-terminal regions of this protein protrude toward the cytosol.

Specifikationer

Antigen SLC25A3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.23 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SLC25A3
Genaccessionsnr. Q00325
Gene Alias OK/SW cl.48, PHC, Phosphate transport protein, PiC, PTP, SLC25A3
Gensymboler SLC25A3
Värd art Rabbit
Immunogen SLC25A3 Fusion Protein Ag0667
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5250
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.