Läs mer
16a,17-Epoxy-11b-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 16alpha,17-Epoxy-11beta-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 3684-83-1 |
| Molekylformel | C21H28O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (11β,16α)-16,17-Epoxy-11-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-11(22)21-17(25-21)9-15-14-5-4-12-8-13(23)6-7-19(12,2)18(14)16(24)10-20(15,21)3/h8,14-18,24H,4-7,9-10H2,1-3H3/t14-,15?,16-,17-,18?,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3([H])C[C@H](O5)[C@]45C(C)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.44 |
| Formel vikt | 344.1988 |