Läs mer
16a-Hydroxydehydroepiandrosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16alpha-Hydroxydehydroepiandrosterone |
| CAS | 1232-73-1 |
| Molekylformel | C19 H28 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (3β,16α)-3,16-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 3β,16α-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 16-Hydroxydehydroandrosterone, 16-Hydroxydehydroepiandrosterone, 16α-Hydroxy-DHEA, 16α-Hydroxydehydroisoandrosterone, 3β,16α-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 5-Androsten-3β,16α-diol-17-one, Androst-5-ene-3β-16α-diol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-16,20-21H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,16R)-3,16-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vikt | 304.2038 |