Läs mer
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (1,2-Dihydrobudesonide), Mikromol™
Beskrivning
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (1,2-Dihydrobudesonide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydrobudesonide |
| CAS | 137174-25-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dihydrobudesonide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25H36O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Budesonide Imp. G (EP), Budesonide USP Related Compound G, Budesonide USP RC G, 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydrobudesonide, Budesonide Related Compound G, Budesonide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h10,16-18,20-22,26,28H,4-9,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.55 |
| Visa mer |