Läs mer
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9alpha-bromo-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Mikromol™
Beskrivning
16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9alpha-bromo-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9 alpha-bromo-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 313474-59-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-9 alpha-bromo-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25H33BrO6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Budesonide Imp. J (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-9alpha-bromo-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-9-bromo-16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Impurity J |
| LEDER | CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(Br)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.43 |
| Kvantitet | 25 mg |