Läs mer
16alfa,17-[(1RS)-Etylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion, Mikromol™
Produktkod. 17980946
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17980946 50 mg
1 options
Produktkod. 17980946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0204.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
16alfa,17-[(1RS)-Etylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 1040085-98-0
Analyt- eller komponentnamn 16 alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11 beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H30 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 16alpha,17-[(1RS)-Ethylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. B (EP), Budesonide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-12-28-19-9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,3)23(19,29-12)18(27)11-24/h6-8,12,15-17,19-20,24,26H,4-5,9-11H2,1-3H3/t12?,15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
LEDER CC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
IUPAC-namn 16alfa,17-[(1RS)-Etylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 402,2042 g/mol