Läs mer
(16Alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (16alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 25092-28-8 |
| Molekylformel | C26H32O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (16α)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-16,17-O-isopropylidene-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16α,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione Cyclic 16,17-Acetate with Acetone |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32O6/c1-15(27)30-14-21(29)26-22(31-23(2,3)32-26)13-20-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,4)19(18)9-11-25(20,26)5/h8-10,12,18,20,22H,6-7,11,13-14H2,1-5H3/t18-,20+,22-,24+,25+,26-/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12CCC3=CC(C=C[C@]3(C)C1=CC[C@@]4(C)[C@@H]2([H])C[C@@H2]5[C@@H]4(C(COC(C)=O)=O)[O]C(C)(C)[O]5)=O |
| IUPAC-namn | 2-oxo-2-((6aS,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-6a,8a,10,10-tetramethyl-4-oxo-1,2,4,6a,8,8a,11a,12,12a,12b-decahydro-8bH-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-8b-yl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.54 |
| Formel vikt | 440.22 |