missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(16Alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (16alpha)-21-Acetyloxy-16,17-dihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 77017-20-0 |
| Molekylformel | C22H25O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 16alpha,17,21-Trihydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-20(27)23(28)19(26)11-18-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)17(16)7-9-22(18,23)3/h6-8,10,16,18-19,26,28H,4-5,9,11-12H2,1-3H3/t16-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.43 |
| Formel vikt | 400.1886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?