missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(16Alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 3949-79-9 |
| Molekylformel | C23H28O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (16alpha)-21-(Acetyloxy)-16,17-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)18(27)9-16-15-5-4-13-8-14(25)6-7-21(13,2)20(15)17(26)10-22(16,23)3/h6-8,15-16,18,20,27,29H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,18+,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-16,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.46 |
| Formel vikt | 416.1835 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?