missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(16alpha)-21-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,11,20-trione Mometasone, TRC

Produktkod. 17961365
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961365 2.5 mg
17953585 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3665202.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1305334-31-9
Molekylformel C27 H29 Cl O6
Molekylvikt (g/mol) 484.97
Synonym (16alpha)-21-Chloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mometasone Furoate Imp. C (EP), 21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
IUPAC-namn [(8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-10,13,16-trimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 21-Chloro-16alpha-methyl-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-25(16,2)23(18)20(30)13-26(19,3)27(15,22(31)14-28)34-24(32)21-5-4-10-33-21/h4-5,8-10,12,15,18-19,23H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,23-,25+,26+,27+/m1/s1
Formel vikt 484.1653
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.