Läs mer
(16Alpha)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (16alpha)-21-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione |
| CAS | 89561-92-2 |
| Molekylformel | C25 H32 O6 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Dexamethasone Impurity 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-5-30-22(28)31-14-21(27)25(29)15(2)12-20-18-7-6-16-13-17(26)8-10-23(16,3)19(18)9-11-24(20,25)4/h8-10,13,15,18,20,29H,5-7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,18-,20+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | ethyl [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxo-ethyl] carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.2199 |