Läs mer
16Alpha-Butyloxyprednisolone(Budenoside Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11 beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16 alpha-yl Butanoate |
| CAS | 113930-13-5 |
| Molekylformel | C25H34O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Budesonide Imp. I (EP), (11beta,16alpha)-11,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16-yl Butyrate, (11beta,16alpha)-11,17,21-trihydroxy-16-(1-oxobutoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16alpha-(Butyryloxy)prednisolone, 16alpha-Hydroxyprednisolone 16-butyrate, 11beta,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16alpha-yl Butanoate, 11β,17,21-Trihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-16α-yl Butanoate, 16α-Butyloxyprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21(30)32-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31)19(29)13-26/h8-10,16-18,20,22,26,28,31H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCCC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-16-yl] butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.53 |
| Formel vikt | 446.2305 |