Läs mer
16Alpha-Dexamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16alpha-Dexamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate |
| CAS | 494870-08-5 |
| Molekylformel | C25 H32 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (9β,11β,16α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(28)30-13-19(27)24(29)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(26)8-9-22(15,3)25(17)20(31-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,20+,22+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vikt | 428.2199 |