Läs mer
16alpha-Homo 2-(Hydroxymethyl)betamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16alpha-Homo 2-(Hydroxymethyl)betamethasone |
| CAS | 944031-56-5 |
| Molekylformel | C22 H29 F O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S,3S,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-Fluoro-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydro-2,11-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,10a,12a-trimethyl-1,8(2H,4bH)-chrysenedione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-20(13,3)22(15,23)17(26)10-19(16,2)18(27)21(12,28)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C(=O)[C@@]1(O)CO |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4aS,4bS,10aS,10bR,11S,12aS)-10b-fluoro-2,11-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,10a,12a-trimethyl-3,4,4a,4b,5,6,11,12-octahydrochrysene-1,8-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.461 |
| Formel vikt | 392.2 |