missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
16Alfa-hydroxy-17Beta-östradiol-2,4-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estriol-2,4-d2 |
| CAS | 53866-32-3 |
| Molekylformel | C18 2H2 H22 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Estriol-(2,4-D2), Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,16,17-triol, (16α,17β)-, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,4-d2-3,16,17-triol, Estriol-2,4-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3D,8D |
| LEDER | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]4[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-2,4-dideuterio-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,16,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.39 |
| Formel vikt | 290.1851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?