Läs mer
16alpha-Hydroxy Estrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16a-Hydroxy Estrone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 286.1569 |
| Procent renhet | >95% |