missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16alpha-Hydroxy Progesterone, TRC

Produktkod. 30136720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136720 250 mg
18002420 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952430250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 438-07-3
Molekylformel C21 H30 O3
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 16-hydroxy-, (16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 16α-hydroxy- (8CI), (16α)-16-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxy-δ4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyprogesterone, 16α-Hydroxy progesterone, NSC 523249, NSC 53910
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-acetyl-16-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER CC(=O)[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 16alpha-Hydroxy Progesterone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)19-18(24)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-20(13,2)16(15)7-9-21(17,19)3/h10,15-19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 330.2195
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.