Läs mer
16Alpha-Methyl-11-oxo Prednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 372.1937 |
| Procent renhet | >95% |