missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

16Alpha-Methyl-11-oxo Prednisolone, TRC

Produktkod. 18093120
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093120 25 mg
18014040 10 mg
18062930 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18093120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29535025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2036-77-3
Molekylformel C22 H28 O5
Molekylvikt (g/mol) 372.45
Synonym Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Dexamethasone Imp. J (EP)
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 372.1937
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.