Läs mer
16alfa-metylprednisolon, TRC
Produktkod. 30138247
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138247 100 mg
30135749 500 mg
30007544 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326445100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10417-63-7
Molekylformel C22 H30 O5
Molekylvikt (g/mol) 374.47
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-11,17,21-Trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methylprednisolone, 11β,17,21-Trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenanthren-3-one
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 16alpha-Methyl Prednisolone
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-17,19,23,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 374.2093