Läs mer
16b-Betamethasone 9,11-Epoxide 21-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 9,11Beta-Epoxy-17-hydroxy-16Beta-methyl-3,20-dioxo-9Beta-pregna-1,4-dien-21-yl Propanoate |
| CAS | 205105-83-5 |
| Molekylformel | C25 H32 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17-hydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)-, (9β,11β,16β)- (9CI), 9,11β-Epoxy-17-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-21-yl propanoate, Betamethasone 9,11-epoxide 21-propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32O6/c1-5-21(28)30-13-19(27)24(29)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(26)8-9-22(15,3)25(17)20(31-25)12-23(18,24)4/h8-9,11,14,17-18,20,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,20-,22-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(1S,2S,10S,11S,13S,14R,15S,17S)-14-hydroxy-2,13,15-trimethyl-5-oxo-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadeca-3,6-dien-14-yl]-2-oxoethyl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.518 |
| Formel vikt | 428.22 |